accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH4Cl

CAS RN 12125-02-9

IUPAC Name: ammonium chloride
Synonyme: ammonium chloride NH4cl ammoniumchlorid
Molekulargewicht (g/mol): 53.49
Summenformel: ClH4N
InChi Key: NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [NH4+].[Cl-]
Menge 
  • (16)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (4)
  • (12)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (9)
  • (6)
  • (2)
Güte 
  • (2)
  • (14)
  • (7)
  • (4)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
Reinheit (%) 
  • (4)
  • (6)
  • (9)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (7)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (14)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (19)
  • (13)
  • (3)
  • (4)
  • (12)
  • (16)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (12)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (9)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (14)
  • (7)
  • (4)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (6)
  • (9)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (1)