CAS RN 1219708-11-8
CAS RN 1219708-11-8
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
N-[2-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]ethyl]-2-fluor-4-nitrobenzolamin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
N-[2-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]ethyl]-2-fluor-4-nitrobenzolamin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
N-[2-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]ethyl]-2-fluor-4-nitrobenzolamin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.