CAS RN 1265205-96-6
CAS RN 1265205-96-6
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
von
4
Ergebnisse
2
Dr. Ehrenstorfer UK Drinking Water Inspectorate (DWI) Labeled PFAS-35 Kit 2 μg/mL in Methanol:Water
Certified reference materials available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality.
3
Dr. Ehrenstorfer EPA Method 1633 EIS Labelled PFAS Mixture 0.25 to 5 μg/mL in Methanol:Water
Certified reference materials available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality.
4
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluoroctansulfonamid D9 50 μg/ml in Methanol:Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.