CAS RN 128577-48-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Methyl-2-Brom-4-Brommethylbenzoat, TRC
CAS: 128577-48-0 Summenformel: C9H8Br2O2 Molekulargewicht (g/mol): 307.97 IUPAC-Name: Methyl-2-Brom-4-(Bromomethyl)Benzoat SMILES: COC(=O)c1ccc(CBr)cc1Br