CAS RN 1289942-66-0
CAS RN 1289942-66-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
2-((3-Fluor-4-(methylcarbamoyl)phenyl)amino)-2-methylpropansäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
2-((3-Fluor-4-(methylcarbamoyl)phenyl)amino)-2-methylpropansäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
2-((3-Fluor-4-(methylcarbamoyl)phenyl)amino)-2-methylpropansäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.