CAS RN 130727-41-2
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
1-(9-Mercaptononyl)-3,6,9-trioxaundecan-11-ol, TRC
CAS: 130727-41-2 Summenformel: C17 H36 O4 S Molekulargewicht (g/mol): 336.53 IUPAC-Name: 2-[2-[2-(11-sulfanylundecoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol SMILES: OCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCS