accessibility menu, dialog, popup

UserName

MgO

CAS RN 1309-48-4

IUPAC Name: oxomagnesium
Synonyme: magnesium oxide
Molekulargewicht (g/mol): 40.3
Summenformel: MgO
InChi Key: CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=[Mg]
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (82)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (13)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (4)
  • (13)
  • (6)
  • (6)
Physikalische Form 
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (12)
  • (4)
  • (32)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
Güte 
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (13)
  • (1)
  • (11)
  • (48)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (82)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (13)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (4)
  • (13)
  • (6)
  • (6)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (12)
  • (4)
  • (32)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)