accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1310-58-3

OHK

CAS RN 1310-58-3

IUPAC Name: potassium hydroxide
Synonyme: potassium hydroxide hydroxyde de potassium KOH caustic potash potash lye aetzkali kaliumhydroxid potasse caustique
Molekulargewicht (g/mol): 56.11
Summenformel: HKO
InChi Key: KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [OH-].[K+]
Menge 
  • (1)
  • (14)
  • (1)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (18)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (10)
  • (7)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Güte 
  • (4)
  • (11)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (9)
  • (11)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (25)
  • (6)
  • (18)
  • (63)
  • (3)
  • (10)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (19)
  • (48)
  • (3)
  • (29)
  • (9)
  • (2)
  • (1)
  • (14)
  • (1)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (18)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (10)
  • (7)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (11)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (9)
  • (11)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (29)
  • (1)
  • (14)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)