accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COFFFFFF

CAS RN 13171-18-1

IUPAC Name: 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxypropane
Synonyme: 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxypropane
Molekulargewicht (g/mol): 182.07
Summenformel: C4H4F6O
InChi Key: VNXYDFNVQBICRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(C(F)(F)F)C(F)(F)F

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern