accessibility menu, dialog, popup

UserName

PPClRuCl(?)

CAS RN 132071-87-5

IUPAC Name: [2'-(diphenylphosphanyl)-[1,1'-binaphthalen]-2-yl]diphenylphosphane; dichlororuthenium
Synonyme: binap; dichlororuthenium
Molekulargewicht (g/mol): 794.66
Summenformel: C44H32Cl2P2Ru
InChi Key: YEKBVMDAGDTOQB-UHFFFAOYSA-L
SMILES: Cl[Ru]Cl.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern