CAS RN 132127-34-5
IUPAC Name:
3-hydroxy-4-phenylazetidin-2-one
Synonyme:
3-hydroxy-4-phenylazetidin-2-one
Molekulargewicht (g/mol):
163.18
Summenformel:
C9H9NO2
InChi Key:
FBZSDKXFQUKDLD-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
OC1C(NC1=O)C1=CC=CC=C1
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
(3R,4S)-3-Hydroxy-4-phenyl-2-azetidinon, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(3R,4S)-3-Hydroxy-4-phenyl-2-azetidinon, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.