CAS RN 1330-20-7
Xylol, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
CAS: 1330-20-7 Summenformel: C8H10 MDL-Nummer: 77264
Technisches Xylol Fisher Chemical™
CAS: 1330-20-7 Summenformel: C8H10 Molekulargewicht (g/mol): 106.17 MDL-Nummer: 77264 InChI-Schlüssel: IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N IUPAC-Name: 1,3-Xylol SMILES: CC1=CC(C)=CC=C1
Xylole, Thermo Scientific Chemicals
Xylol, hochrein, SLR, Fisher Chemical™
CAS: 1330-20-7 Summenformel: C8H10 MDL-Nummer: 77264
Xylol, 98 %, Pure, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1330-20-7 Summenformel: C8H10 MDL-Nummer: MFCD00077264 Synonym: Dimethylbenzene
Xylol, ACS-Reagenz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1330-20-7 Summenformel: C8H10 MDL-Nummer: MFCD00077264 Synonym: Dimethylbenzene
Xylole, ≥ 98 %, für die Analyse, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1330-20-7 Summenformel: C8H10 Synonym: Dimethylbenzene
Xylole, gemischt, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1330-20-7 Summenformel: C8H10 MDL-Nummer: MFCD00077264 Synonym: Dimethylbenzenes + ethylbenzene
Xylole, ExtraPure, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1330-20-7 Summenformel: C8H10 Synonym: Dimethylbenzene
Xylole, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1330-20-7 Summenformel: C8H10 MDL-Nummer: MFCD00077264
Xylol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1330-20-7 Summenformel: C8H10 Molekulargewicht (g/mol): 106.17 InChI-Schlüssel: IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N IUPAC-Name: 1,3-Xylol SMILES: CC1=CC(C)=CC=C1
Xylol, ACS, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1330-20-7 Summenformel: (CH3)2C6H4 MDL-Nummer: MFCD00077264
Xylol, 96 %, Pure, Isomerengemisch mit Ethylbenzol, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1330-20-7 Summenformel: C8H10 MDL-Nummer: MFCD00077264 Synonym: Dimethylbenzene
Xylol, 99+ %, für die Rückstandsanalyse, Gemisch, Elektronik-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Xylol, für den Gebrauch in der Elektronik (MOS), Fisher Chemical
CAS: 1330-20-7 Summenformel: C8H10 MDL-Nummer: 77264
- 1
- 2