accessibility menu, dialog, popup

UserName

C

CAS RN 1333-86-4

IUPAC Name: carbon
Synonyme: carbon carbone carbon atom carbono carbonium kohlenstoff atomic carbon
Molekulargewicht (g/mol): 12.01
Summenformel: C
InChi Key: OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [C]
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (15)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)