CAS RN 1337966-15-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
N1-(3-((1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy)propyl)-N1,N3,N3-trimethylpropan-1,3-diamin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
N1-(3-((1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy)propyl)-N1,N3,N3-trimethylpropan-1,3-diamin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.