accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1344-28-1

OOOAlAl

CAS RN 1344-28-1

IUPAC Name: dialuminium(3+) trioxidandiide
Synonyme: aluminium oxide
Molekulargewicht (g/mol): 101.96
Summenformel: Al2O3
InChi Key: PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Menge 
  • (1)
  • (10)
  • (37)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (26)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (13)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (3)
  • (23)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (18)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (33)
  • (2)
  • (12)
  • (9)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (22)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (9)
  • (96)
  • (2)
Güte 
  • (3)
  • (9)
  • (2)
  • (12)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (10)
  • (2)
  • (4)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (3)
  • (30)
  • (4)
  • (43)
  • (17)
  • (152)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (10)
  • (37)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (26)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (13)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (3)
  • (23)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (18)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (33)
  • (2)
  • (12)
  • (9)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (22)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (9)
  • (96)
  • (2)
  • (3)
  • (9)
  • (2)
  • (12)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (10)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)