accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNaHOSOOOSOOO

CAS RN 135-51-3

IUPAC Name: disodium 3-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
Synonyme: disodium 3-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
Molekulargewicht (g/mol): 348.25
Summenformel: C10H6Na2O7S2
InChi Key: VNEBWJSWMVTSHK-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Na+].[Na+].OC1=C(C=C2C=C(C=CC2=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)