accessibility menu, dialog, popup

UserName

NHNBr

CAS RN 13569-96-5

IUPAC Name: 5-(4-bromophenyl)-1H-imidazole
Synonyme: 4-(4-bromophenyl)-3H-imidazole
Molekulargewicht (g/mol): 223.07
Summenformel: C9H7BrN2
InChi Key: YLIOAWKNPLJMID-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC=C(C=C1)C1=CN=CN1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern