accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 13600-42-5

FFFClNClN

CAS RN 13600-42-5

IUPAC Name: 2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Synonyme: 2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 240.99
Summenformel: C7HCl2F3N2
InChi Key: WRXXBTBGBXYHSG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1C#N

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern