CAS RN 136465-81-1
IUPAC Name:
(3S,4aS,8aR)-3-(tert-butylcarbamoyl)-decahydroisoquinolin-2-ium
Synonyme:
(3S,4aS,8aR)-3-(tert-butylcarbamoyl)-decahydroisoquinolin-2-ium
Molekulargewicht (g/mol):
239.38
Summenformel:
C14H27N2O
InChi Key:
UPZBXVBPICTBDP-SRVKXCTJSA-O
SMILES:
CC(C)(C)NC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@H]2C[NH2+]1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
(3S,4aS,8aS)-Decahydro-N-t-butyl-3-isoquinolinecarboxamide, TRC
CAS: 136465-81-1 Summenformel: C14 H26 N2 O Molekulargewicht (g/mol): 238.37 IUPAC-Name: (3S,4aS,8aS)-N-tert-butyl-1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydroisoquinoline-3-carboxamide SMILES: CC(C)(C)NC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2CN1