accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2OH2ONaNaOSOOSSSOOO

CAS RN 13721-29-4

IUPAC Name: disodium dihydrate (sulfonatodisulfanyl)sulfonate
Synonyme: sodium tetrathionate
Molekulargewicht (g/mol): 306.24
Summenformel: H4Na2O8S4
InChi Key: HAEPBEMBOAIUPN-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)SSS([O-])(=O)=O
Menge 
  • (1)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)