accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 13737-31-0

CH3NH

CAS RN 13737-31-0

IUPAC Name: ({[1,1'-biphenyl]-2-yl}methyl)(methyl)amine
Synonyme: {[1,1'-biphenyl]-2-ylmethyl}(methyl)amine
Molekulargewicht (g/mol): 197.28
Summenformel: C14H15N
InChi Key: FXXBKXHFEBSUHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNCC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern