CAS RN 138113-08-3
IUPAC Name:
2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)acetonitrile
Synonyme:
2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol):
197.24
Summenformel:
C13H11NO
InChi Key:
PYJMGUQHJINLLD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC=C2C=CC=C(CC#N)C2=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
7-Methoxy-1-naphthalinacetonitril, Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.