accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 138529-46-1

IUPAC Name: N-{2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethyl}-5-{2-oxo-hexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl}pentanamide
Synonyme: biotin PEG2 amine
Molekulargewicht (g/mol): 374.5
Summenformel: C16H30N4O4S
InChi Key: LWISPDYGRSGXME-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NCCOCCOCCNC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)