accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 139667-74-6

H3COOH3CPOHOHNClCl

CAS RN 139667-74-6

IUPAC Name: (3-{[(3,4-dichlorophenyl)methyl]amino}propyl)(diethoxymethyl)phosphinic acid
Synonyme: 3-{[(3,4-dichlorophenyl)methyl]amino}propyl(diethoxymethyl)phosphinic acid
Molekulargewicht (g/mol): 384.23
Summenformel: C15H24Cl2NO4P
InChi Key: GJZVQXWEIYRHBE-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCOC(OCC)P(O)(=O)CCCNCC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern