accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOBr(E)

CAS RN 13991-36-1

IUPAC Name: (2E)-4-bromobut-2-enoic acid
Synonyme: 4-bromo-trans-crotonic acid
Molekulargewicht (g/mol): 164.99
Summenformel: C4H5BrO2
InChi Key: DOTGZROJTAUYFQ-OWOJBTEDSA-N
SMILES: OC(=O)\C=C\CBr

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern