accessibility menu, dialog, popup

UserName

MgCH3OCHCH3OCH3OCHCH3O

CAS RN 14024-56-7

IUPAC Name: magnesium(2+) bis(2,4-dioxopentan-3-ide)
Synonyme: magnesium(2+) diacetylacetonate
Molekulargewicht (g/mol): 222.52
Summenformel: C10H14MgO4
InChi Key: QTNPNISUJKZVIS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Mg++].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern