accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 141993-16-0

H3CON(R)(S)(R)SOOH3CH3C

CAS RN 141993-16-0

IUPAC Name: (1R,5R,7S)-4-acetyl-10,10-dimethyl-3λ⁶-thia-4-azatricyclo[5.2.1.0¹,⁵]decane-3,3-dione
Synonyme: (1R,5R,7S)-4-acetyl-10,10-dimethyl-3λ⁶-thia-4-azatricyclo[5.2.1.0¹,⁵]decane-3,3-dione
Molekulargewicht (g/mol): 257.35
Summenformel: C12H19NO3S
InChi Key: FECARJHVTMSYSJ-UMNHJUIQSA-N
SMILES: CC(=O)N1[C@@H]2C[C@@H]3CC[C@@]2(CS1(=O)=O)C3(C)C

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern