accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1421061-31-5

BOOH3CCH3H3CH3CCH3(E/Z)

CAS RN 1421061-31-5

IUPAC Name: 4,4,5,5-tetramethyl-2-[2-(3-methylphenyl)ethenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Synonyme: 4,4,5,5-tetramethyl-2-[2-(3-methylphenyl)ethenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Molekulargewicht (g/mol): 244.14
Summenformel: C15H21BO2
InChi Key: RYYOODZZGKJVFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=CC(C=CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)=C1
Siedepunkt 
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern