CAS RN 1421262-65-8
IUPAC Name:
4-(3-ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzonitrile
Synonyme:
4-(3-ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzonitrile
Molekulargewicht (g/mol):
199.21
Summenformel:
C11H9N3O
InChi Key:
OLEJLLUUIDNJDM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCC1=NOC(=N1)C1=CC=C(C=C1)C#N