CAS RN 1432230-09-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
(R)-Pramipexole-d3 Dihydrochloride, TRC
CAS: 1432230-09-5 Summenformel: C10H16D3Cl2N3S Molekulargewicht (g/mol): 287.27 Synonym: (R)-4,5,6,7-Tetrahydro-N6-(propyl-d3)-2,6-benzothiazolediamine Dihydrochloride,R-(+)-Pramipexole-d3 Dihydrochloride,Dexpramipexole-d3 Dihydrochloride SMILES: NC(S1)=NC2=C1C[C@H](NCCC([2H])([2H])[2H])CC2