CAS RN 14348-75-5
CAS RN 14348-75-5
IUPAC Name:
2,7-dibromo-9H-fluoren-9-one
Synonyme:
2,7-dibromofluoren-9-one
Molekulargewicht (g/mol):
338
Summenformel:
C13H6Br2O
InChi Key:
CWGRCRZFJOXQFV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
BrC1=CC=C2C3=CC=C(Br)C=C3C(=O)C2=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2,7-Dibrom-9-Fluorenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14348-75-5 Summenformel: C13H6Br2O Molekulargewicht (g/mol): 337.998 MDL-Nummer: MFCD00010790 InChI-Schlüssel: CWGRCRZFJOXQFV-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2,7-dibromo-9-fluorenone,2,7-dibromo-9h-fluoren-9-one,2,7-dibromo-fluoren-9-one,2,7-dibromofluorenone,2,7-dibromo-fluorenone,9h-fluoren-9-one, 2,7-dibromo,2,7-dibrom-9h-fluoren-9-on,pubchem19652,acmc-209cqp,maybridge1_002427 PubChem CID: 259922 IUPAC-Name: 2,7-Dibromfluoren-9-on SMILES: C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)C3=C2C=CC(=C3)Br