CAS RN 1435806-16-8
IUPAC Name:
2-amino-3-[2-fluoro-4-(pentafluoro-λ⁶-sulfanyl)phenyl]propanoic acid
Synonyme:
2-amino-3-[2-fluoro-4-(pentafluoro-λ⁶-sulfanyl)phenyl]propanoic acid
Molekulargewicht (g/mol):
309.23
Summenformel:
C9H9F6NO2S
InChi Key:
PUSFGUGVVDWOJU-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
NC(CC1=C(F)C=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F)C(O)=O
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-Fluoro-4-pentafluorothio-DL-Phenylalanin, 97 %
CAS: 1435806-16-8 Summenformel: C9H9F6NO2S Molekulargewicht (g/mol): 309.226 MDL-Nummer: MFCD16652512 InChI-Schlüssel: PUSFGUGVVDWOJU-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2-fluoro-4-pentafluorothio-dl-phenylalanine,2-fluoro-4-pentafluorosulfur-dl-phenylalanine,2-amino-3-2-fluoro-4-pentafluoro-??-sulfanyl phenyl propanoic acid PubChem CID: 66523521 IUPAC-Name: 2-amino-3-[2-fluor-4-(pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)phenyl]propansäure SMILES: C1=CC(=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)F)CC(C(=O)O)N