Learn More
2-Fluoro-4-pentafluorothio-DL-Phenylalanin, 97 %
Artikelnummer. 15428655
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428655 250 mg 250 Milligramm
15406677 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428655 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33807.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1435806-16-8
Summenformel C9H9F6NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 309.226
MDL-Nummer MFCD16652512
InChI-Schlüssel PUSFGUGVVDWOJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-pentafluorothio-dl-phenylalanine, 2-fluoro-4-pentafluorosulfur-dl-phenylalanine, 2-amino-3-2-fluoro-4-pentafluoro-??-sulfanyl phenyl propanoic acid
PubChem CID 66523521
IUPAC-Name 2-amino-3-[2-fluor-4-(pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)phenyl]propansäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)F)CC(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-pentafluorothio-DL-phenylalanine
Menge 250 mg
Formelmasse 309.23
Reinheit (%) 97%