accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 144-55-8

NaOHOO

CAS RN 144-55-8

IUPAC Name: sodium hydrogen carbonate
Synonyme: sodium bicarbonate sodium acid carbonate hema BP-38 sodium bicarbonate in plastic container carbonic acid monosodium salt meylon gripe water natriumhydrogenkarbonat endosol extra bss plus
Molekulargewicht (g/mol): 84.01
Summenformel: CHNaO3
InChi Key: UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].OC([O-])=O
Menge 
  • (1)
  • (12)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (8)
  • (8)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (6)
  • (1)
  • (6)
  • (12)
  • (2)
  • (1)
  • (30)
  • (1)
  • (10)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (11)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (9)
  • (7)
  • (5)
Güte 
  • (3)
  • (10)
  • (7)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (3)
  • (8)
  • (27)
  • (6)
  • (5)
  • (8)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (13)
  • (24)
  • (4)
  • (6)
  • (1)
  • (12)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (8)
  • (8)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (6)
  • (12)
  • (2)
  • (1)
  • (30)
  • (1)
  • (10)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (11)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (9)
  • (7)
  • (5)
  • (3)
  • (10)
  • (7)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (8)
  • (8)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (1)