accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOBr

CAS RN 14660-52-7

IUPAC Name: ethyl 5-bromopentanoate
Synonyme: ethyl 5-bromopentanoate
Molekulargewicht (g/mol): 209.08
Summenformel: C7H13BrO2
InChi Key: AFRWBGJRWRHQOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)CCCCBr
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (2)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)