accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClOHNNHOClCl

CAS RN 1477-57-2

IUPAC Name: 2,2-dichloro-N-[8-(2,2-dichloroacetamido)octyl]acetamide
Synonyme: 2,2-dichloro-N-[8-(2,2-dichloroacetamido)octyl]acetamide
Molekulargewicht (g/mol): 366.1
Summenformel: C12H20Cl4N2O2
InChi Key: FAOMZVDZARKPFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC(Cl)C(=O)NCCCCCCCCNC(=O)C(Cl)Cl
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern