accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3CH3OHHC

CAS RN 1482-15-1

IUPAC Name: 3,4-dimethylpent-1-yn-3-ol
Synonyme: 1-pentyn-3-ol, 3,4-dimethyl-
Molekulargewicht (g/mol): 112.17
Summenformel: C7H12O
InChi Key: DZNLEQBXXLGELU-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)C(C)(O)C#C

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern