accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 151038-94-7

IUPAC Name: 6-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)hexanehydrazide; trifluoroacetic acid
Synonyme: 6-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)hexanehydrazide; trifluoroacetic acid
Molekulargewicht (g/mol): 339.27
Summenformel: C12H16F3N3O5
InChi Key: DRURMGRBAVYWCL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C(F)(F)F.NNC(=O)CCCCCN1C(=O)C=CC1=O
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern