CAS RN 1517-72-2
IUPAC Name:
1-(naphthalen-1-yl)ethan-1-ol
Synonyme:
1-(naphthalen-1-yl)ethanol
Molekulargewicht (g/mol):
172.23
Summenformel:
C12H12O
InChi Key:
CDRQOYRPWJULJN-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1