accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 158956-23-1

IUPAC Name: 2,5-dibromo-3-decylthiophene
Synonyme: 2,5-dibromo-3-decylthiophene
Molekulargewicht (g/mol): 382.2
Summenformel: C14H22Br2S
InChi Key: CQDSRZZKSUNTSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCC1=C(Br)SC(Br)=C1
Siedepunkt 
  • (3)
Physikalische Form 
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)