accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 16241-25-1

CH3OSOOOOHK

CAS RN 16241-25-1

IUPAC Name: potassium 4-hydroxy-3-methoxybenzene-1-sulfonate
Synonyme: potassium 4-hydroxy-3-methoxybenzenesulfonate
Molekulargewicht (g/mol): 242.29
Summenformel: C7H7KO5S
InChi Key: QFRKWSPTCBGLSU-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [K+].COC1=C(O)C=CC(=C1)S([O-])(=O)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern