accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOHOHOHOHHO

CAS RN 16354-64-6

IUPAC Name: 1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
Synonyme: sorbose
Molekulargewicht (g/mol): 180.16
Summenformel: C6H12O6
InChi Key: BJHIKXHVCXFQLS-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OCC(O)C(O)C(O)C(=O)CO

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern