CAS RN 16473-11-3
IUPAC Name:
bicyclo[3.3.1]nonane-2,6-dione
Synonyme:
bicyclo[3.3.1]nonane-2,6-dione
Molekulargewicht (g/mol):
152.19
Summenformel:
C9H12O2
InChi Key:
QWNPVTXLBMSEPN-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
O=C1CCC2CC1CCC2=O