accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COON

CAS RN 1658-42-0

IUPAC Name: methyl 2-(pyridin-2-yl)acetate
Synonyme: methyl 2-(pyridin-2-yl)acetate
Molekulargewicht (g/mol): 151.17
Summenformel: C8H9NO2
InChi Key: ORAKNQSHWMHCEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CC1=CC=CC=N1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (6)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)