accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1716-12-7

NaOO

CAS RN 1716-12-7

IUPAC Name: sodium 4-phenylbutanoate
Synonyme: sodium phenylbutyrate
Molekulargewicht (g/mol): 186.19
Summenformel: C10H11NaO2
InChi Key: VPZRWNZGLKXFOE-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].[O-]C(=O)CCCC1=CC=CC=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Farbe 
  • (2)
Güte 
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern