accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1717-59-5

OFFSOOFHO

CAS RN 1717-59-5

IUPAC Name: 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetic acid
Synonyme: difluoro(fluorosulfonyl)acetic acid
Molekulargewicht (g/mol): 178.08
Summenformel: C2HF3O4S
InChi Key: VYDQUABHDFWIIX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C(F)(F)S(F)(=O)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern