accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1766-76-3

HOFFFFFFFFFF

CAS RN 1766-76-3

IUPAC Name: bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)methanol
Synonyme: bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)methanol
Molekulargewicht (g/mol): 364.14
Summenformel: C13H2F10O
InChi Key: WRLLBTKDSCJOBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern