accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 17696-11-6

OOBr

CAS RN 17696-11-6

IUPAC Name: 8-bromooctanoate
Synonyme: 8-bromooctanoate
Molekulargewicht (g/mol): 222.1
Summenformel: C8H14BrO2
InChi Key: BKJFDZSBZWHRNH-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [O-]C(=O)CCCCCCCBr
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (2)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)