CAS RN 1774-11-4
IUPAC Name:
5-(furan-2-yl)cyclohexane-1,3-dione
Synonyme:
5-(furan-2-yl)cyclohexane-1,3-dione
Molekulargewicht (g/mol):
178.19
Summenformel:
C10H10O3
InChi Key:
FYLTVHCMIYGVPZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=C1CC(CC(=O)C1)C1=CC=CO1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
5-(2-furyl)cyclohexan-1,3-Dion, 97 %, Maybridge
CAS: 1774-11-4 Summenformel: C10H10O3 Molekulargewicht (g/mol): 178.187 MDL-Nummer: MFCD00104796 InChI-Schlüssel: FYLTVHCMIYGVPZ-UHFFFAOYSA-N Synonym: 5-furan-2-yl cyclohexane-1,3-dione,5-2-furyl cyclohexane-1,3-dione,5-2-furyl-1,3-cyclohexanedione,1,3-cyclohexanedione, 5-2-furanyl,5-furan-2-yl-cyclohexane-1,3-dione,1,3-cyclohexanedione,5-2-furanyl,5-2-furanyl cyclohexane-1,3-dione,maybridge1_003103,5-2-furyl cyclohexan-1,3-dione,5-2-furyl-cyclohexane-1,3-dione PubChem CID: 699513 IUPAC-Name: 5-(Furan-2-yl)cyclohexan-1,3-dion SMILES: C1C(CC(=O)CC1=O)C2=CC=CO2