accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COSClOO

CAS RN 1788-10-9

IUPAC Name: 4-acetylbenzene-1-sulfonyl chloride
Synonyme: 4-acetylbenzenesulfonyl chloride
Molekulargewicht (g/mol): 218.65
Summenformel: C8H7ClO3S
InChi Key: FXVDNCRTKXMSEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
  • (1)
Menge 
  • (3)
  • (2)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (3)
Physikalische Form 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)